SAB5702034
Anti-IRF5 Antibody, clone 6L2B5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SLEB10
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6L2B5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
60 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.3 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
PVAPTPPRRVRLKPWLVAQVNSCQYPGLQWVNGEKKLFCIPWRHATRHGPSQDGDNTIFKAWAKETGKYTEGVDEADPAKWKANLRCALNKSRDFRLIYDGPRDMPPQPYKIYEVCSNGPAPTDSQPPEDYSFGAGEEEEEEEELQ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IRF5(3663)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1