SAB5702013
Anti-AP2M1 Antibody, clone 10J8D1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AP50, CLAPM1, mu2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10J8D1, monoclonal
Stato
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.725 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
KLEVKVVIKSNFKPSLLAQKIEVRIPTPLNTSGVQVICMKGKAKYKASENAIVWKIKRMAGMKESQISAEIELLPTNDKKKWARPPISMNFEVPFAPSGLK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AP2M1(1173)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)