Documenti fondamentali
SAB5702001
Sigma-Aldrich
Anti-CD58 Antibody, clone 1S9M4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD58, LFA-3, LFA3, ag3, CD58 molecule
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1S9M4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
55-70 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.50 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MVAGSDAGRALGVLSVVCLLHCFGFISCFSQQIYGVVYGNVTFHVPSNVPLKEVLWKKQKDKVAELENSEFRAFSSFKNRVYLDTVSGSLTIYNLTSSDE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD58(965)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the immunoglobulin superfamily. The encoded protein is a ligand of the T lymphocyte CD2 protein, and functions in adhesion and activation of T lymphocytes. The protein is localized to the plasma membrane. Alternatively spliced transcript variants have been described.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CD58 (P19256).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1