SAB5701978
Anti-GTF2I Antibody, clone 5B6D1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
GTF2I, BAP135, BTKAP1, DIWS, GTFII-I, IB291, SPIN, TFII-I, WBS, WBSCR6, general transcription factor IIi
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5B6D1, monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.50 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAQVAMSTLPVEDEESSESRMVVTFLMSALESMCKELAKSKAEVACIAVYETDVFVVGTERGRAFVNTRKDFQKDFVKYCVEEEEKAAEMHKMKSTTQAN
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GTF2I(2969)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1