Documenti fondamentali
SAB5701925
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-KRAS-S89 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 425.00
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 425.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.647 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer89)
Informazioni sul gene
human ... KRAS(3845)
Descrizione generale
This gene, a Kirsten ras oncogene homolog from the mammalian ras gene family, encodes a protein that is a member of the small GTPase superfamily. A single amino acid substitution is responsible for an activating mutation. The transforming protein that results is implicated in various malignancies, including lung adenocarcinoma, mucinous adenoma, ductal carcinoma of the pancreas and colorectal carcinoma. Alternative splicing leads to variants encoding two isoforms that differ in the C-terminal region. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S89 of human KRAS.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)