Key Documents
SAB5701899
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-DAPP1-Y139 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
3.64 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr139)
Informazioni sul gene
human ... DAPP1(27071)
Descrizione generale
May act as a B-cell-associated adapter that regulates B-cell antigen receptor (BCR)-signaling downstream of PI3K.
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y139 of human DAPP1.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1