Documenti fondamentali
SAB5701892
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IKKγ-S376 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 425.00
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 425.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
0.86 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer376)
Informazioni sul gene
human ... IKBKG(8517)
Descrizione generale
This gene encodes the regulatory subunit of the inhibitor of kappaB kinase (IKK) complex, which activates NF-kappaB resulting in activation of genes involved in inflammation, immunity, cell survival, and other pathways. Mutations in this gene result in incontinentia pigmenti, hypohidrotic ectodermal dysplasia, and several other types of immunodeficiencies. A pseudogene highly similar to this locus is located in an adjacent region of the X chromosome. [provided by RefSeq, Mar 2016]
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S376 of human IKKγ.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)