Documenti fondamentali
SAB5701864
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-HSP27/HSPB1-S78 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 425.00
CHF 425.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 425.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 425.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer78)
Informazioni sul gene
human ... HSPB1(3315)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is induced by environmental stress and developmental changes. The encoded protein is involved in stress resistance and actin organization and translocates from the cytoplasm to the nucleus upon stress induction. Defects in this gene are a cause of Charcot-Marie-Tooth disease type 2F (CMT2F) and distal hereditary motor neuropathy (dHMN). [provided by RefSeq, Oct 2008]
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S78 of human HSP27/HSPB1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)