Key Documents
SAB5701729
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-c-Jun-S73 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1.47 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer73)
Informazioni sul gene
human ... JUN(3725)
Descrizione generale
This gene is the putative transforming gene of avian sarcoma virus 17. It encodes a protein which is highly similar to the viral protein, and which interacts directly with specific target DNA sequences to regulate gene expression. This gene is intronless and is mapped to 1p32-p31, a chromosomal region involved in both translocations and deletions in human malignancies.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around S73 of human c-Jun (NP_002219.1).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1