Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
SAB5701671
Sigma-Aldrich
Anti-KHSRP antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
0.48 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KHSRP(8570)
Descrizione generale
The KHSRP gene encodes a multifunctional RNA-binding protein implicated in a variety of cellular processes, including transcription, alternative pre-mRNA splicing, and mRNA localization (Min et al., 1997 [PubMed 9136930]; Gherzi et al., 2004 [PubMed 15175153]).[supplied by OMIM, Apr 2010]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human KHSRP
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1