Documenti fondamentali
SAB5701667
Sigma-Aldrich
Anti-STK3/MST2 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
0.38 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STK3(6788)
Descrizione generale
This gene encodes a serine/threonine protein kinase activated by proapoptotic molecules indicating the encoded protein functions as a growth suppressor. Cleavage of the protein product by caspase removes the inhibitory C-terminal portion. The N-terminal portion is transported to the nucleus where it homodimerizes to form the active kinase which promotes the condensation of chromatin during apoptosis. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jan 2012]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human STK3/MST2
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)