Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
SAB5701545
Sigma-Aldrich
Anti-DHX9/RNA Helicase A antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DHX9(1660)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the DEAH-containing family of RNA helicases. The encoded protein is an enzyme that catalyzes the ATP-dependent unwinding of double-stranded RNA and DNA-RNA complexes. This protein localizes to both the nucleus and the cytoplasm and functions as a transcriptional regulator. This protein may also be involved in the expression and nuclear export of retroviral RNAs. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 11 and 13.[provided by RefSeq, Feb 2010]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human DHX9/DHX9/RNA Helicase A
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)