Documenti fondamentali
SAB5701506
Sigma-Aldrich
Anti-TMEFF2 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
0.43 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TMEFF2(23671)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the tomoregulin family of transmembrane proteins. This protein has been shown to function as both an oncogene and a tumor suppressor depending on the cellular context and may regulate prostate cancer cell invasion. Multiple soluble forms of this protein have been identified that arise from both an alternative splice variant and ectodomain shedding. Additionally, this gene has been found to be hypermethylated in multiple cancer types. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2015]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human TMEFF2
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)