Documenti fondamentali
SAB5701497
Sigma-Aldrich
Anti-NDRG1 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.25 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDRG1(10397)
Descrizione generale
This gene is a member of the N-myc downregulated gene family which belongs to the alpha/beta hydrolase superfamily. The protein encoded by this gene is a cytoplasmic protein involved in stress responses, hormone responses, cell growth, and differentiation. The encoded protein is necessary for p53-mediated caspase activation and apoptosis. Mutations in this gene are a cause of Charcot-Marie-Tooth disease type 4D, and expression of this gene may be a prognostic indicator for several types of cancer. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene. [provided by RefSeq, May 2012]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human NDRG1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)