Documenti
SAB5701495
Sigma-Aldrich
Anti-CDCA5 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.85 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDCA5(113130)
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human CDCA5
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1