Documenti fondamentali
SAB5701457
Sigma-Aldrich
Anti-HRH3 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.74 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HRH3(11255)
Descrizione generale
Histamine is a ubiquitous messenger molecule released from mast cells, enterochromaffin-like cells, and neurons. Its various actions are mediated by histamine receptors H1, H2, H3 and H4. This gene encodes one of the histamine receptors (H3) which belongs to the family 1 of G protein-coupled receptors. It is an integral membrane protein and can regulate neurotransmitter release. This receptor can also increase voltage-dependent calcium current in smooth muscles and innervates the blood vessels and the heart in cardiovascular system. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human HRH3
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)