Documenti fondamentali
SAB5701456
Sigma-Aldrich
Anti-EHD1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1.28 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EHD1(10938)
Descrizione generale
This gene belongs to a highly conserved gene family encoding EPS15 homology (EH) domain-containing proteins. The protein-binding EH domain was first noted in EPS15, a substrate for the epidermal growth factor receptor. The EH domain has been shown to be an important motif in proteins involved in protein-protein interactions and in intracellular sorting. The protein encoded by this gene is thought to play a role in the endocytosis of IGF1 receptors. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2013]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human EHD1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)