Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5701423
Sigma-Aldrich
Anti-NUP153 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 336.00
CHF 336.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 336.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 336.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
0.7 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NUP153(9972)
Descrizione generale
Nuclear pore complexes regulate the transport of macromolecules between the nucleus and cytoplasm. They are composed of at least 100 different polypeptide subunits, many of which belong to the nucleoporin family. Nucleoporins are glycoproteins found in nuclear pores and contain characteristic pentapeptide XFXFG repeats as well as O-linked N-acetylglucosamine residues oriented towards the cytoplasm. The protein encoded by this gene has three distinct domains: a N-terminal region containing a pore targeting and an RNA-binding domain domain, a central region containing multiple zinc finger motifs, and a C-terminal region containing multiple XFXFG repeats. Alternative splicing results in multiple transcript variants of this gene. [provided by RefSeq, May 2013]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human NUP153
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)