Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
SAB5701394
Sigma-Aldrich
Anti-Ceruloplasmin antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 335.00
CHF 335.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 335.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 335.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CP(1356)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a metalloprotein that binds most of the copper in plasma and is involved in the peroxidation of Fe(II)transferrin to Fe(III) transferrin. Mutations in this gene cause aceruloplasminemia, which results in iron accumulation and tissue damage, and is associated with diabetes and neurologic abnormalities. Two transcript variants, one protein-coding and the other not protein-coding, have been found for this gene.
Immunogeno
A synthetic peptide of human Ceruloplasmin.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)