Documenti fondamentali
SAB5701353
Sigma-Aldrich
Anti-RING1A antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.4 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RING1(6015)
Descrizione generale
This gene belongs to the RING finger family, members of which encode proteins characterized by a RING domain, a zinc-binding motif related to the zinc finger domain. The gene product can bind DNA and can act as a transcriptional repressor. It is associated with the multimeric polycomb group protein complex. The gene product interacts with the polycomb group proteins BMI1, EDR1, and CBX4, and colocalizes with these proteins in large nuclear domains. It interacts with the CBX4 protein via its glycine-rich C-terminal domain. The gene maps to the HLA class II region, where it is contiguous with the RING finger genes FABGL and HKE4. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human RING1A A
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)