SAB5701334
Anti- MLKL antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1.33 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MLKL(197259)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1