Documenti fondamentali
SAB5701183
Sigma-Aldrich
Anti-Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 427.00
CHF 427.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 427.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 427.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.48 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HMOX1(3162)
Descrizione generale
Heme oxygenase, an essential enzyme in heme catabolism, cleaves heme to form biliverdin, which is subsequently converted to bilirubin by biliverdin reductase, and carbon monoxide, a putative neurotransmitter. Heme oxygenase activity is induced by its substrate heme and by various nonheme substances. Heme oxygenase occurs as 2 isozymes, an inducible heme oxygenase-1 and a constitutive heme oxygenase-2. HMOX1 and HMOX2 belong to the heme oxygenase family. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) (HO-1/HMOX1)
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)