Documenti
SAB5701152
Sigma-Aldrich
Anti-CD18 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1.2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB2(3689)
Descrizione generale
This gene encodes an integrin beta chain, which combines with multiple different alpha chains to form different integrin heterodimers. Integrins are integral cell-surface proteins that participate in cell adhesion as well as cell-surface mediated signalling. The encoded protein plays an important role in immune response and defects in this gene cause leukocyte adhesion deficiency. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2014]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human CD18
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1