Documenti fondamentali
SAB5701028
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit monoclonal
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anti-MAP1LC3A antibody produced in rabbit,
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1.17 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
MAP1A and MAP1B are microtubule-associated proteins which mediate the physical interactions between microtubules and components of the cytoskeleton. MAP1A and MAP1B each consist of a heavy chain subunit and multiple light chain subunits. The protein encoded by this gene is one of the light chain subunits and can associate with either MAP1A or MAP1B. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. The expression of variant 1 is suppressed in many tumor cell lines, suggesting that may be involved in carcinogenesis. [provided by RefSeq, Feb 2012]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human MAP1LC3A
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)