Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5700896
Sigma-Aldrich
Anti-Fibrillarin/U3 RNP antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
0.32 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBL(2091)
Descrizione generale
This gene product is a component of a nucleolar small nuclear ribonucleoprotein (snRNP) particle thought to participate in the first step in processing preribosomal RNA. It is associated with the U3, U8, and U13 small nuclear RNAs and is located in the dense fibrillar component (DFC) of the nucleolus. The encoded protein contains an N-terminal repetitive domain that is rich in glycine and arginine residues, like fibrillarins in other species. Its central region resembles an RNA-binding domain and contains an RNP consensus sequence. Antisera from approximately 8% of humans with the autoimmune disease scleroderma recognize fibrillarin. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Fibrillarin/U3 RNP
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)