Documenti
SAB5700736
Sigma-Aldrich
Anti-MIF antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
GIF, GLIF, MIF, MMIF
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
12
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.87 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:10-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MIF(4282)
Descrizione generale
This gene encodes a lymphokine involved in cell-mediated immunity, immunoregulation, and inflammation. It plays a role in the regulation of macrophage function in host defense through the suppression of anti-inflammatory effects of glucocorticoids. This lymphokine and the JAB1 protein form a complex in the cytosol near the peripheral plasma membrane, which may indicate an additional role in integrin signaling pathways.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-115 of human MIF (NP_002406.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1