Documenti fondamentali
SAB5700505
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-EEF2K-S366 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
EEF2K, HSU93850, eEF-2K
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
82
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
3.9 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer366)
Informazioni sul gene
human ... EEF2K(29904)
Descrizione generale
This gene encodes a highly conserved protein kinase in the calmodulin-mediated signaling pathway that links activation of cell surface receptors to cell division. This kinase is involved in the regulation of protein synthesis. It phosphorylates eukaryotic elongation factor 2 (EEF2) and thus inhibits the EEF2 function. The activity of this kinase is increased in many cancers and may be a valid target for anti-cancer treatment.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around S366 of human EEF2K (NP_037434.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)