Key Documents
SAB5700477
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-BCAR1-Y165 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
BCAR1, CAS, CAS1, CASS1, CRKAS, P130Cas
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
77
93
95
97
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
3.49 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr165)
Informazioni sul gene
human ... BCAR1(9564)
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y165 of human BCAR1
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1