Documenti fondamentali
SAB5700411
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PDGFRA-Y849 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CD140A, GAS9, PDGFR-2, PDGFR2, PDGFRA, RHEPDGFRA
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
122
24
82
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
2.21 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr849)
Informazioni sul gene
human ... PDGFRA(5156)
Descrizione generale
This gene encodes a cell surface tyrosine kinase receptor for members of the platelet-derived growth factor family. These growth factors are mitogens for cells of mesenchymal origin. The identity of the growth factor bound to a receptor monomer determines whether the functional receptor is a homodimer or a heterodimer, composed of both platelet-derived growth factor receptor alpha and beta polypeptides. Studies suggest that this gene plays a role in organ development, wound healing, and tumor progression. Mutations in this gene have been associated with idiopathic hypereosinophilic syndrome, somatic and familial gastrointestinal stromal tumors, and a variety of other cancers.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around Y849 of human PDGFRA (NP_006197.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)