Documenti fondamentali
SAB5700361
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-JNK1/2-T183/Y185 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
JNK1/2
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
27
35
44
48
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
3.41 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr183/pTyr185)
Informazioni sul gene
human ... MAPK8(5599)
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around T183 of human JNK1 (NP_620637.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)