Documenti fondamentali
SAB5700302
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Jun-T239 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
AP-1, AP1, JUN, c, c-Jun
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
35
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.31 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr239)
Informazioni sul gene
human ... JUN(3725)
Descrizione generale
This gene is the putative transforming gene of avian sarcoma virus 17. It encodes a protein which is highly similar to the viral protein, and which interacts directly with specific target DNA sequences to regulate gene expression. This gene is intronless and is mapped to 1p32-p31, a chromosomal region involved in both translocations and deletions in human malignancies.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around T239 of human Jun (NP_002219.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)