Documenti fondamentali
SAB5700264
Sigma-Aldrich
Anti-DDIT4 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
DDIT4, Dig2, REDD-1, REDD1
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
25
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.47 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDIT4(54541)
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-232 of human DDIT4 (NP_061931.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)