Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5700239
Sigma-Aldrich
Anti-XIAP antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
API3, BIRC4, IAP-3, ILP1, MIHA, XIAP, XLP2, hIAP-3, hIAP3
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
56
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1.39 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... XIAP(331)
Descrizione generale
This gene encodes a protein that belongs to a family of apoptotic suppressor proteins. Members of this family share a conserved motif termed, baculovirus IAP repeat, which is necessary for their anti-apoptotic function. This protein functions through binding to tumor necrosis factor receptor-associated factors TRAF1 and TRAF2 and inhibits apoptosis induced by menadione, a potent inducer of free radicals, and interleukin 1-beta converting enzyme. This protein also inhibits at least two members of the caspase family of cell-death proteases, caspase-3 and caspase-7. Mutations in this gene are the cause of X-linked lymphoproliferative syndrome. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 2 and 11.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human XIAP (NP_001158.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)