Documenti fondamentali
SAB5700206
Sigma-Aldrich
Anti-UIMC1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
RAP80, UIMC1, X2HRIP110
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
17
38
61
70
79
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1.88mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UIMC1(51720)
Descrizione generale
This gene encodes a nuclear protein that interacts with Brca1 (breast cancer 1) in a complex to recognize and repair DNA lesions. This protein binds ubiquitinated lysine 63 of histone H2A and H2AX. This protein may also function as a repressor of transcription. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human UIMC1 (NP_057374.3).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)