SAB5700120
Anti-PTPN1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
PTP1B, PTPN1
Scegli un formato
CHF 366.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 366.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
49
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.9 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:10-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPN1(5770)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)