Documenti fondamentali
SAB5700109
Sigma-Aldrich
Anti-MAPK6 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
ERK3, HsT17250, MAPK6, PRKM6, p97MAPK
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
82
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
2.99 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK6(5597)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the Ser/Thr protein kinase family, and is most closely related to mitogen-activated protein kinases (MAP kinases). MAP kinases also known as extracellular signal-regulated kinases (ERKs), are activated through protein phosphorylation cascades and act as integration points for multiple biochemical signals. This kinase is localized in the nucleus, and has been reported to be activated in fibroblasts upon treatment with serum or phorbol esters.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 372-721 of human MAPK6 (NP_002739.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)