Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5700102
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFA5 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
B13, CI-13KD-B, CI-13kB, NDUFA5, NUFM, UQOR13
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
13
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
3.18 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDUFA5(4698)
Descrizione generale
This nuclear gene encodes a conserved protein that comprises the B13 subunit of complex I of the mitochondrial respiratory chain. The encoded protein localizes to the inner mitochondrial membrane, where it is thought to aid in the transfer of electrons from NADH to ubiquinone. Alternative splicing results in multiple transcript variants. There are numerous pseudogenes of this gene on chromosomes 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, and 16.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-116 of human NDUFA5 (NP_004991.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)