Documenti
SAB5700053
Sigma-Aldrich
Anti-RALBP1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
RALBP1, RIP1, RLIP1, RLIP76
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
76
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
0.84 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RALBP1(10928)
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 396-655 of human RALBP1 (NP_006779.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1