Documenti fondamentali
SAB5700046
Sigma-Aldrich
Anti-NF-kB p65 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CMCU, NF-kB p65, NFKB3, RELA, p65
Scegli un formato
100 μL
CHF 311.00
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 311.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
58
59
60
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
0.97 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RELA(5970)
Descrizione generale
NF-kappa-B is a ubiquitous transcription factor involved in several biological processes. It is held in the cytoplasm in an inactive state by specific inhibitors. Upon degradation of the inhibitor, NF-kappa-B moves to the nucleus and activates transcription of specific genes. NF-kappa-B is composed of NFKB1 or NFKB2 bound to either REL, RELA, or RELB. The most abundant form of NF-kappa-B is NFKB1 complexed with the product of this gene, RELA. Four transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 450-550 of human NF-kB p65 (NP_068810.3).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)