Key Documents
SAB5700040
Sigma-Aldrich
Anti-CANT1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CANT1, DBQD, DBQD1, SCAN-1, SCAN1, SHAPY
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
27
38
44
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
2.05 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CANT1(124583)
Descrizione generale
This protein encoded by this gene belongs to the apyrase family. It functions as a calcium-dependent nucleotidase with a preference for UDP. Mutations in this gene are associated with Desbuquois dysplasia with hand anomalies. Alternatively spliced transcript variants have been noted for this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 102-401 of human CANT1 (NP_001153245.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1