Documenti
SAB5700034
Sigma-Aldrich
Anti-IFNAR1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
AVP, IFN-alpha-REC, IFNAR, IFNAR1, IFNBR, IFRC
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
49
56
63
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1.1mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFNAR1(3454)
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 470-557 of human IFNAR1 (NP_000620.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1