Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
SAB5700020
Sigma-Aldrich
Anti-YAP1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
COB1, YAP, YAP1, YAP2, YAP65, YKI
Scegli un formato
100 μL
CHF 329.00
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 329.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
36
48
49
50
52
53
54
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1.87 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:20-1:50
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... YAP1(10413)
Descrizione generale
This gene encodes a downstream nuclear effector of the Hippo signaling pathway which is involved in development, growth, repair, and homeostasis. This gene is known to play a role in the development and progression of multiple cancers as a transcriptional regulator of this signaling pathway and may function as a potential target for cancer treatment. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 155-504 of human YAP1 (NP_001123617.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)