Documenti fondamentali
SAB5600209
Anti-GAPDH-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM114, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Aging-associated gene 9 protein, Glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM114, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
all
tecniche
ChIP: 1:200
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200
immunohistochemistry: 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:200
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GAPDH(2597)
Specificità
This antibody reacts to GAPDH.
Immunogeno
A peptide corresponding to the C-terminus of GAPDH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)