Documenti fondamentali
SAB5600131
Sigma-Aldrich
Anti-CD56 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM315, purified immunoglobulin
Scegli un formato
100 μL
CHF 424.00
CHF 424.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 424.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
RM315, monoclonal
recombinant monoclonal
application:
IHC
Reattività contro le specie:
human
tecniche:
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
citations:
CHF 424.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM315, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCAM1(4684)
Specificità
This antibody reacts to human CD56 (NCAM1). It may also react to mouse CD56, as predicted by immunogen homology.
Immunogeno
A peptide corresponding to the C-terminus of human CD56.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)