SAB5600123
Anti-Trimethyl-Histone H3 (Lys4) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM340, purified immunoglobulin
Scegli un formato
CHF 423.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 423.00
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM340, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
vertebrates
tecniche
ChIP: suitable
ELISA: 1-10 μg/mL
multiplexing: 0.5-2 μg/mL
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
trimethylation (Lys4)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)