SAB5600114
Anti-CD140b (PDGF Receptor beta)antibody, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM303, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Platelet-derived growth factor receptor beta
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM303, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1:250-1:500
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDGFRB(5159)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3