Documenti fondamentali
SAB56000292
Sigma-Aldrich
Anti-CD33 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM398, affinity purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Myeloid cell surface antigen CD33, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, gp67
Scegli un formato
100 μL
CHF 377.00
CHF 377.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 377.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 377.00
Check Cart for Availability
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM398, monoclonal
recombinant monoclonal
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:100-1:200
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD33(945)
Specificità
This antibody reacts to CD33
Immunogeno
A peptide corresponding to the C-terminus of human CD33
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)