SAB5500071
Anti-CD7 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP94, affinity isolated antibody
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP94, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
tecniche
immunohistochemistry: 1:50
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD7(924)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2