SAB5500039
Anti-CD138 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP152, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CD138, Anti-SDC, Anti-SYND1, Anti-syndecan
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP152, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
tecniche
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SDC1(6382)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2