SAB5300526
Monoclonal Anti-CANX antibody produced in mouse
clone 3H4A7, ascites fluid
Sinonimo/i:
CANX, CNX, P90
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H4A7, monoclonal
PM
90 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CANX(821)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against Calnexin
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)